Merck
67954
Supelco
4-(ジメチルアミノ)ベンゾイルクロリド
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
別名:
DMABC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
183.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
145-149 °C (lit.)
146-150 °C
適合性
complies for LC-MS
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is an organic chemical, basically used as HPLC derivatization reagent.
吸湿性が高いことが報告されています。不活性雰囲気下で取り扱ってください。
アプリケーション
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride dissovled in N-methyl-2-pyrrolidinone (NMP) and pyridine may be used in the synthesis of 6-O-(4-(Dimethylamino)benzoyl)curdlan (DABz-Cur) by adding curdlan to dry NMP.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
67954-VAR:
67954-1G:
67954-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gaku Fukuhara et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(48), 9128-9130 (2010-11-10)
A newly synthesized chromophore-modified curdlan functions as a saccharide chemosensor in aqueous solution, enabling us to discriminate tetrasaccharide acarbose from 24 mono-, di-, tri-, and tetrasaccharides.
Yoshio Suzuki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 20(3), 475-482 (2004-04-08)
Novel labeling reagents, called MS probes, which possess a positively charged quaternary amine moiety and can transform a neutral analyte into a charged compound by simply mixing with the analyte and allowing the mixture to stand from several minutes to
資料
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.