Merck
586803
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C
99 atom % 13C
別名:
3-(ethynyl-1)Benzenamine-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7H7N
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Nc1cccc(c1)[13C]#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i2+1
InChI Key
NNKQLUVBPJEUOR-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。