Merck
718351
Sigma-Aldrich
S,S'-[1,4-フェニレンビス(2,1-エチンジイル-4,1-フェニレン)]ビス(チオアセタート)
97% (HPLC)
別名:
Thioacetic acid S-[4-[4-(4-acetylsulfanylphenylethynyl)-phenylethynyl]-phenyl] ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H18O2S2
CAS番号:
分子量:
426.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
powder
mp
179-189 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Sc1ccc(cc1)C#Cc2ccc(cc2)C#Cc3ccc(SC(C)=O)cc3
InChI
1S/C26H18O2S2/c1-19(27)29-25-15-11-23(12-16-25)9-7-21-3-5-22(6-4-21)8-10-24-13-17-26(18-14-24)30-20(2)28/h3-6,11-18H,1-2H3
InChI Key
HTBKJDXAIPKGEY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
718351-100MG:
718351-BULK:
718351-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Thioacetate Deprotection Procedure
Thioacetate Deprotection Procedure