Merck
576697
Sigma-Aldrich
トリエチル 1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリカルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N3O6
CAS番号:
分子量:
297.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
170-174 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1nc(nc(n1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-4-19-10(16)7-13-8(11(17)20-5-2)15-9(14-7)12(18)21-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
LKNPNZKIOSOWES-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
576697-BULK:
576697-1G:
576697-VAR:
576697-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)