Merck
254673
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリメチルヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン
97%
別名:
ヘキサヒドロ-1,3,5-トリメチル-1,3,5-トリアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15N3
CAS番号:
分子量:
129.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4621 (lit.)
bp
162-163.5 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CN(C)CN(C)C1
InChI
1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
DPMZXMBOYHBELT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254673-VAR:
254673-100G:
254673-25G:
254673-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hiroki Noguchi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-24)
This paper presents a new type of black organic material-porous silica composite providing an extremely highly selective adsorption surface. This black composite was prepared by lamination on nano-sized pores with a carbon-like, π-extended structure, which can be converted via the
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
254673-100G
254673-25G4061825998817