Merck
C95501
Sigma-Aldrich
シアヌル酸クロリド
99%
別名:
2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3Cl3N3
CAS番号:
分子量:
184.41
Beilstein:
124246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.36 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.8 mmHg ( 62.2 °C)
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
190 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
InChI Key
MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルコ-ルを塩化物へ変換する反応や、微生物や酵素の固定に用いる試薬です。
シアヌル酸クロリドは、以下の用途に使用することができます:   
  • カルボン酸およびアジ化ナトリウムからのアシルアジ化物の調製。       
  • カルボン酸、N-Boc、N-Cbz、N-Fmocアミノ酸を対応するアルコール体に変換するため。      
  • 代替スワーン酸化反応によってアルコール体を対応するカルボニル化合物に変換するため。
さらに、ZnCl2の存在下でアミドを得るためのケトキシムのベックマン転位の触媒としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 200 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C95501-BULK:
C95501-5KG:
C95501-VAR:
C95501-25KG:
C95501-5G:
C95501-1KG:
C95501-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Mol. Catal., 80, 269-269 (1993)
Xue Jiang et al.
Bioresource technology, 104, 473-479 (2011-11-25)
The influence of introduction of cyanuric chloride on glucose's yield (Y) in acid-catalyzed hydrolysis of microcrystalline cellulose (MCC) has been studied. The content of cyanuric chloride (C) in modified MCCs was determined by X-ray photoelectric spectroscopy. The chemical structures of
Chao Gao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(11), 1127-1129 (2013-01-04)
A series of novel triazinonide-bridged bisimidazolium pincers were easily synthesized by quaternization of functionalized N-phenylimidazoles with highly reactive cyanuric chloride under mild conditions. The pincer was proven to be a very efficient ligand for in situ Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction with
Ravi Bhushan et al.
Amino acids, 42(4), 1371-1378 (2011-01-20)
Six dichloro-s-triazine (DCT) reagents having L-Leu, D-Phg, L-Val, L-Met, L-Ala and L-Met-NH(2) as chiral auxiliaries in cyanuric chloride were introduced for enantioseparation of 13 proteinogenic amino acids. Four other DCTs and six monochloro-s-triazine (MCT) reagents having amino acid amides as
Ravi Bhushan et al.
Journal of chromatography. A, 1217(41), 6382-6387 (2010-09-08)
Four dichloro-s-triazine (DCT) and five monochloro-s-triazine (MCT) chiral derivatizing reagents (CDRs) were synthesized by incorporating amino acid amide moieties as chiral auxiliaries in trichloro-s-triazine and its 6-methoxy derivative, respectively. Another MCT reagent was synthesized by substitution of two chlorine atoms
資料
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.