Merck
711551
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4,6-ジクロロ-1,3,5-トリアジン
≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2Cl2N4
CAS番号:
分子量:
164.98
Beilstein:
124266
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96%
フォーム
powder
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9)
InChI Key
MCLXKFUCPVGZEN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
711551-5G:
711551-1G:
711551-VAR:
711551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)