安全性情報
8.02815
Sigma-Aldrich
Cyanuric chloride
for synthesis
別名:
Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3Cl3N3
CAS番号:
分子量:
184.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-614-9
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
>650 °C
有効性
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反応適合性
reagent type: oxidant
bp
193-198 °C/1013 hPa
mp
144-146 °C
転移温度
flash point >190 °C
密度
1.92 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600‑900 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
InChI Key
MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 144 °C
Melting range (upper value): ≤ 147 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 200 °C - closed cup