Merck
259810
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリフェニル-1,3,5-トリアジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H15N3
CAS番号:
分子量:
309.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
232-235 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15N3/c1-4-10-16(11-5-1)19-22-20(17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
詳細
非輸送性充填材料としての2,4,6-トリフェニル-1,3,5-トリアジンの孔ブロッキング能力が調査されています
アプリケーション
2,4,6-トリフェニル-1,3,5-トリアジンは、エレクトロルミネセンスデバイス(ELD)の孔ブロッキング材料として使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259810-VAR:
259810-BULK:
259810-1G:
259810-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Hole-blocking characteristics of 2, 4, 6-triphenyl-1, 3, 5-triazine as a non-transporting filler material.
Myung Shin D, et al.
Thin Solid Films, 363(1), 252-254 (2000)