Merck
153664
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H15N3O3
CAS番号:
分子量:
357.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
232-235 °C (lit.)
官能基
phenoxy
SMILES記法
O(c1ccccc1)c2nc(Oc3ccccc3)nc(Oc4ccccc4)n2
InChI
1S/C21H15N3O3/c1-4-10-16(11-5-1)25-19-22-20(26-17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)27-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
IYDYVVVAQKFGBS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine was used to study the steric structure effects in the triazine system for formation of polymeric structures.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
153664-10G:
153664-BULK:
153664-100G:
153664-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carbon and nitrogen coordinated silver (I) polymers of 2, 4, 6-triphenoxy-1, 3, 5-triazine.
Munakata M, et al.
Polyhedron, 20(18), 2321-2327 (2001)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
153664-100G
153664-10G4061838741042