Merck
576492
Sigma-Aldrich
Tributylphosphine tetrafluoroborate
97%
別名:
[n-Bu3PH]BF4, トリブチルホスホニウム テトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3P · HBF4
CAS番号:
分子量:
290.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
50-53 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.[H][P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;2-1(3,4)5/h4-12H2,1-3H3;/q;-1/p+1
InChI Key
NCHAZLRRIGGCER-UHFFFAOYSA-O
詳細
May contain approximately 5% of other butyl isomers.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)