Merck
570419
Sigma-Aldrich
ジスパースレッド 1 メタクリラート
95%
別名:
(4-Nitrophenyl)[4-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]ethylamino]phenyl]diazene, 4-[(2-Methacryloxyethyl)ethylamino]-4′-nitroazobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
382.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
78-83 °C (lit.)
λmax
493 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
InChI Key
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
詳細
NLO 材料
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
570419-1G:
570419-BULK:
570419-250MG:
570419-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)