Merck
579009
Sigma-Aldrich
ポリ(ジスパースレッド 1メタクリラート)
別名:
Poly[4′-[[2-(methacryloxy)ethyl]ethyl]amino-4-nitroazobenzene]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
>300 °C (lit.)
品質水準
転移温度
Tg 82 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
467 nm
詳細
NLOポリマ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
579009-100MG:
579009-BULK:
579009-500MG:
579009-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)