Merck
579033
Sigma-Aldrich
ジスパースイエロー7 メタクリラート
95%
別名:
[2-methyl-4-[(4-phenyldiazenylphenyl)diazenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OCOC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
384.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
solid
mp
132.7-135.8 °C (lit.)
λmax
364 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1C)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C23H20N4O2/c1-16(2)23(28)29-22-14-13-21(15-17(22)3)27-26-20-11-9-19(10-12-20)25-24-18-7-5-4-6-8-18/h4-15H,1H2,2-3H3/b25-24+,27-26+
InChI Key
NLSOMFRHHRRNDW-JQRDNDPDSA-N
詳細
NLO材料
アプリケーション
  • Synthesis and Characterization of Functional Thermoresponsive Photoactive Copolymers: This study explores the synthesis of a photoactive copolymer using Disperse Yellow 7 methacrylate, focusing on its thermal and photoluminescence properties. The research aims to enhance the applications of these materials in smart and responsive textiles (K Meenu, DS Bag, 2023).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579033-VAR:
579033-250MG:
579033-BULK:
579033-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)