Merck
570435
Sigma-Aldrich
ポリ[(メチルメタクリラート)-co-(ジスパースレッド 1メタクリラート)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H8O2)m(C20H22N4O4)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
solid
転移温度
Tm (DSC) 108 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
詳細
発色団モノマー 約15モル%。
アプリケーション
NLOポリマ-
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570435-1G:
570435-VAR:
570435-BULK:
570435-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)