Merck
568864
Sigma-Aldrich
フルオレセイン O-メタクリラート
95%
別名:
3′-メタクリロキシスピロベンゾ[c]-フラン[1,9′]キサンテン-3-オン, メタクリロイルオキシフルオレセイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16O6
CAS番号:
分子量:
400.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
227-232 °C (lit.)
λmax
490 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O6/c1-13(2)22(26)28-15-8-10-19-21(12-15)29-20-11-14(25)7-9-18(20)24(19)17-6-4-3-5-16(17)23(27)30-24/h3-12,25H,1H2,2H3
InChI Key
YMHPNLUYVDEYCI-UHFFFAOYSA-N
詳細
フルオレセインO-メタクリラートは、蛍光単量体を含むpH感受性色素です。490 nmでの励起スペクトルと520 nmでの発光スペクトルを特徴とします。負電荷が最も少ない指示薬として機能するフルオレセインが含まれています。その特性として、生体適合性、非毒性、および水溶液への良好な分散などがあります。
アプリケーション
フルオレセインO-メタクリラートは、生物学的用途向けにナノ粒子複合体に組込み可能なマーカーとして使用できます。細胞イメージング用のプローブとして使用できる環境応答性材料を生成します。
蛍光モノマ-
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
568864-1G:
568864-500MG:
568864-BULK:
568864-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Disposable fluorescence optical pH sensor for near neutral solutions
Ferrari L, et al.
Sensors, 13(1), 484-499 (2013)
Zhenhua Li et al.
Nanoscale, 9(40), 15407-15415 (2017-10-05)
Protein modified functional surfaces have been applied extensively in the field of biomaterials and medicine. Regulation of the amount and activity of proteins on the material surface is always a challenge and a key research issue. A multifunctional micro/nano-composite based
Synthesis and characterization of multifunctional Fe3O4/poly (fluorescein O-methacrylate) core/shell nanoparticles
Govindaiah P, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 379(1), 27-32 (2012)
Fanny Joubert et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(17) (2019-08-28)
We compared the influence of the polymerization mechanism onto the physical characteristics of thermoresponsive hydrogels. The Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) hydrogels were successfully synthesized using reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT) and free radical polymerization (FRP). The gels were prepared while using different crosslinker
Aydan Dag et al.
Biomacromolecules, 20(8), 2962-2972 (2019-07-18)
An important requirement to decrease the side effects of chemotherapy drugs is to develop nanocarriers with precise biological functions. In this work, a set of glyconanoparticles was prepared via self-assembly of amphiphilic glycoblock copolymers for the targeted delivery of a