Merck
570257
Sigma-Aldrich
フルオレセイン O,O′-ジアクリラート
98%
別名:
3′,6′-ジアクリロキシスピロベンゾ[c]-フラン[1,9′]キサンテン-3-オン, ジアクリロイルオキシフルオレセイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H16O7
CAS番号:
分子量:
440.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
160-163 °C (lit.)
λmax
203 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C26H16O7/c1-3-23(27)30-15-9-11-19-21(13-15)32-22-14-16(31-24(28)4-2)10-12-20(22)26(19)18-8-6-5-7-17(18)25(29)33-26/h3-14H,1-2H2
InChI Key
GTQZGVDHWVBMOJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
蛍光モノマ-
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570257-VAR:
570257-500MG:
570257-100MG:
570257-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alejandra Gonzalez-Urias et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 182, 110365-110365 (2019-07-26)
Stimuli-responsive polymeric nanogels have been proposed as nanocarriers of cisplatin to maximize its effect for cancer treatment. In this work, a comparative study between anionic core nanogels (ACN) and cationic core nanogels (CCN), both with PEGylated shells, has been performed.