Merck
545333
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
97%
別名:
1,2-Dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene, 1,2-Dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene, 1,2-Dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-Dichloroperfluorocyclopentene, 3,3,4,4,5,5-Hexafluoro-1,2-dichlorocyclopentene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C5F6
CAS番号:
分子量:
244.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.37 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
密度
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
FC1(F)C(Cl)=C(Cl)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5Cl2F6/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9
InChI Key
ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene is a halogenated cyclopentene derivative.
アプリケーション
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene may be used to synthesize:
  • inverse
  • diarylperfluorocyclopentenes
  • fluoro-bisthienylcyclopentenes (F-BTCs)
  • 1,1-dichlorooctafluorocyclopentane
  • 1,2-dichlorooctafluorocyclopentane
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
545333-5G:
545333-25G:
545333-VAR:
545333-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel strategy for synthesis of dichlorooctafluorocyclopentane and reaction mechanism investigation.
Zhang P, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 186, 33-39 (2016)
Synthesis of Symmetrical and Nonsymmetrical Bisthienylcyclopentenes.
Szaloki G and Pozzo JL.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(34), 11124-11132 (2013)
Perfluorocyclohexene bridges in inverse DiArylEthenes: synthesis through Pd-catalysed C?H bond activation, experimental and theoretical studies on their photoreactivity.
Yuan K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(72), 7896-7898 (2013)