Merck
196916
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-ペンタフルオロスチレン
99%, contains 0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
別名:
(ペルフルオロフェニル)エチレン, 1,2,3,4,5-ペンタフルオロ-6-ビニルベンゼン, エテニルペンタフルオロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5CH=CH2
CAS番号:
分子量:
194.10
Beilstein:
1874390
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
62-63 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H,1H2
InChI Key
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,3,4,5,6-ペンタフルオロスチレンはフッ素化されたモノマーです。
アプリケーション
2,3,4,5,6-ペンタフルオロスチレンとN-フェニルマレイミドのコポリマーは、フリーラジカル重合反応によって合成されました。 D,L-ラクチドとペンタフルオロスチレンによる狭い分子量分布のジブロックコポリマーが報告されています。 柔軟な光導波路用に、フッ素化および光架橋性の液体プレポリマーが合成されています。このプレポリマーは光硬化型で、柔軟で透明なフィルムを生成します。 ポリ(メチルメタクリル酸)(p-MMA)/n-ブチルアクリル酸(nBA)とポリ(nBA)/ペンタフルオロスチレン(p-PFS)からなる相コポリマーが調製されています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196916-BULK:
196916-VAR:
196916-100G:
196916-25G:
196916-5G:
196916-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ultra-low-? materials derived from poly (d, l-lactide-b-pentafluorostyrene) diblock copolymers
Bucholz TL, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(5), 530-536 (2008)
Photocrosslinkable liquid prepolymers for flexible waveguide display applications.
Park SK, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(17), 2983-2989 (2013)
Shape evolution control of phase-separated colloidal nanoparticles
Corten CC, et al.
Polym. Chem., 2(1), 244-250 (2011)
Highly fluorinated and photocrosslinkable liquid prepolymers for flexible optical waveguides
Park SK, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(6), 244-250 (2011)
Synthesis, characterization and properties evaluation of copolymers of 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene and N-phenylmaleimide
Agarwal S, et al.
Polymer International, 54(12), 1620-1625 null
資料
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.