Merck
543527
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
273.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
280-285 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
ROWPWZMWICGKBY-FVGYRXGTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543527-BULK:
543527-VAR:
543527-5G:
543527-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)