Merck
514667
Sigma-Aldrich
4′-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoroacetophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4COCF3
CAS番号:
分子量:
217.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
72-76 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
ketone
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
514667-BULK:
514667-5G:
514667-VAR:
514667-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Platinum-catalyzed enantioselective hydrogenation of aryl-substituted trifluoroacetophenones.
von Arx M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3089-3094 (2001)