Merck
177024
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexylamine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H10NH2
CAS番号:
分子量:
123.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
65-66 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H13N/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1H,3-7,9H2
InChI Key
GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
177024-5G:
177024-VAR:
177024-1G:
177024-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bassetti M and Floris B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 227-233 (1988)
Cyclization reaction of cyclopentadienone with prop-2-yn-1-ol in priority to Diels?Alder reaction.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4235-4239 (2006)