Merck
536059
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-2-methylthiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13NS
CAS番号:
分子量:
251.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
mp
44-50 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
Cc1nc(-c2ccccc2)c(s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H13NS/c1-12-17-15(13-8-4-2-5-9-13)16(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChI Key
ZFYWCVZNRMSXBT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536059-VAR:
536059-5G:
536059-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)