Merck
CDS013751
Sigma-Aldrich
4-dimethylaminobutylamine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H16N2
CAS番号:
分子量:
116.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CN(C)CCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-8(2)6-4-3-5-7/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS013751-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Baiyan Li et al.
Faraday discussions, 201, 47-61 (2017-06-28)
Highly efficient capture of radioactive organic iodides (ROIs) from off-gas mixtures remains a substantial challenge for nuclear waste treatment. Current materials utilized for ROI sequestration suffer from low capacity, high cost (e.g. use of noble metals), and poor recyclability. Recently