Merck
540757
Sigma-Aldrich
16-Hexadecanolide
97%
別名:
Juniperic acid lactone, NSC 33546
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O2
CAS番号:
分子量:
254.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.4680-1.4730
mp
34-38 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
InChI Key
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
16-Hexadecanolide (HDL) is a 7-membered lactone. It can be synthesized from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester. HDL undergoes enzymatic ring-opening polymerization in the presence of lipases to afford the corresponding polymers.
アプリケーション
16-Hexadecanolide may be used as a starting reagent in the synthesis of caeliferin A 16:0.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
540757-50G:
540757-VAR:
540757-BULK:
540757-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
A Facile and Efficient Synthesis of Caeliferin a 16: 0.
Peng C, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 2(52), 199-201 (2016)
Lactone synthesis from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester in organic solvents catalyzed with polyethylene glycol-modified lipase.
Kodera Y, et al.
Journal of Biotechnology, 31(2), 219-224 (1993)
Lipase-catalyzed ring-opening polymerization of 16-hexadecanolide.
Namekawa S, et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences, 74(4), 65-68 (1998)