Merck
W800002
Sigma-Aldrich
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
別名:
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O2
CAS番号:
分子量:
254.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
10.047
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥98%
含みます
BHT as stabilizer
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
balsamic; sweet; animalic
SMILES記法
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
InChI Key
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W800002-SAMPLE:
W800002-100G:
W800002-500G:
W800002-VAR:
W800002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)