Merck
540234
Sigma-Aldrich
ジメチル 2,5-ピリジンジカルボキシラート
97%
別名:
6-メトキシカルボニルニコチン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO4
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
213-217 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-3-4-7(10-5-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate can be prepared from 2,5-pyridinedicarboxylic acid.
アプリケーション
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate (Dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate) may be used in the synthesis of:
  • 2,5-dicarbomethoxy-N-methylpyridinium methosulfate
  • 2,5-dicarboxy-N-methylpyridinium betaine
  • 6-carbomethoxy-2-carboxypyridine-N-oxide
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
540234-25G:
540234-BULK:
540234-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nitrogen-Substituted Derivatives of 2, 5-Pyridinedicarboxylic Acid.
Peterson ML.
The Journal of Organic Chemistry, 25(4), 565-569 (1960)
Marta Soler et al.
Inorganic chemistry, 54(22), 10542-10558 (2015-10-28)
The conjugation of redox-active complexes that can function as chemical nucleases to cationic tetrapeptides is pursued in this work in order to explore the expected synergistic effect between these two elements in DNA oxidative cleavage. Coordination complexes of biologically relevant