Merck
405191
Sigma-Aldrich
2,5-チオフェンジカルボン酸
99%
別名:
2,5-Dicarboxythiophene, Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O4S
CAS番号:
分子量:
172.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
>300 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2,5-チオフェンジカルボン酸(2,5-TDCA、H2TDC)は、蛍光増白剤、殺菌剤および抗癌剤調製のビルディングブロックとして重要です。塩化チオニルを用いたアジピン酸の塩素化により生成されます。様々な配位モードを持つため、配位ネットワーク形成のため芳香族リンカーとして優れた選択となります。2,5-チオフェンジカルボン酸の燃焼および昇華エンタルピーについて回転ボンベ燃焼熱量測定により評価されています。
アプリケーション
2,5-チオフェンジカルボン酸はマグネシウム配位ネットワークの調製においてチオフェンベースのリンカーとして用いられることがあります。また、2,5-ビス-ベンゾキサゾリル-チオフェン(EBF)合成の前駆体としても用いられることがあります。
以下の合成に用いられることがあります:
  • 新規コバルト(II)チオフェンジカルボキシラート配位ポリマー
  • 新規メソゲン基性チオフェンベースの超分子液晶
  • 化学式として{[Ln2(2,5-tdc)3(dmso)2]H2O}n (Ln = Tb(III) and Dy(III))、(2,5-tdc2 = 2,5-チオフェンジカルボキシラートおよび dmso = ジメチルスルホキサイド)を持つ 2 つの新規配位ポリマー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405191-5G:
405191-25G:
405191-VAR:
405191-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preliminary communication Properties of nonlinear supramolecular liquid crystals containing thiophenedicarboxylic acids.
Lin H-C, et al.
Liq. Cryst., 25(2), 277-283 (1998)
Terbium (III) and dysprosium (III) 8-connected 3D networks containing 2, 5-thiophenedicarboxylate anion: Crystal structures and photoluminescence studies.
Marques LF, et al.
Polyhedron, 38(1), 149-156 (2012)
María Victoria Roux et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(45), 12477-12483 (2006-11-10)
The enthalpies of combustion and sublimation of 2,5-thiophenedicarboxylic acid [CASRN 4282-31-9] were measured by rotary-bomb combustion calorimetry and the method of transference in a saturated stream of nitrogen, and the gas-phase enthalpy of formation was determined, Delta(f)H(o)(m)(g) = -(632.6 +/-
Solid-liquid equilibrium and thermodynamic of 2, 5-thiophenedicarboxylic acid in different organic solvents.
Zhi W, et al.
Fluid Phase Equilibria, 375, 110-114 (2014)
Devthade Vidyasagar et al.
Scientific reports, 9(1), 7186-7186 (2019-05-12)
An n-p type homostructural metal-free graphitic carbon nitride (g-C3N4) semiconductor is designed and developed for pollutant abatement and energy storage application. The successful grafting of vibrio-like morphology-based g-C3N4 by 2, 5-Thiophenedicarboxylic acid (TDA) molecule and the development of amide-type linkage
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
T112399-1EA
405191-5G4061831987225
405191-25G4061831987201