Merck
284777
Sigma-Aldrich
メチル 6-メチルピリジン-3-カルボキシラート
97%
別名:
6-メチルニコチン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
bp
160 °C/106 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
284777-100G:
284777-VAR:
284777-1G:
284777-10G:
284777-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)