Merck
P64006
Sigma-Aldrich
3,4-ピリジンジカルボン酸
97%
別名:
シンコメロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO4
CAS番号:
分子量:
167.12
Beilstein:
137242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-3-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P64006-BULK:
P64006-VAR:
P64006-5G:
P64006-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)