About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2O4
CAS番号:
分子量:
244.20
Beilstein:
212894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
SMILES記法
OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ZnII/LnIII 異種金属配位高分子の合理的な設計による、大気圧下での CO2 環化付加反応の触媒作用の強化: 本研究では、ZnII/LnIII 配位高分子の合成における 2,2′-ビピリジン-4,4′-ジカルボン酸の使用に焦点を当てています。この配位高分子は、大気圧下での CO2 環化付加反応の触媒性能が向上しています(Chuasaard et al., 2024)。
- 多層カーボンナノチューブを用いた新しい銅(II)複合体色素の固定化と色素増感太陽電池における機能シミュレーション: この研究では、色素増感太陽電池への応用の可能性を考慮し、2,2′-ビピリジン-4,4′-ジカルボン酸と多層カーボンナノチューブを組み合わせた新しいリガンドの合成について説明しています(Shahbaznejad et al., 2023)。
- イリジウム(III)複合体の光触媒性能に対する固定基の影響と毒性学的分析: この研究では、2,2′-ビピリジン-4,4′-ジカルボン酸を固定化ユニットとして用いたイリジウム(III)複合体の光触媒性能と毒性学的分析を調査しています(Yao et al., 2024)。
- リン酸ベースの鉄複合体による費用対効果の高い長寿命水溶液鉄レドックスフロー電池: この論文では、鉄レドックスフロー電池の高レドックス電位陰極液の開発における 2,2′-ビピリジン-4,4′-ジカルボン酸の使用について考察しています(Nambafu et al., 2024)。
- 増強されたフォトルミネッセンス量子収率と安定した表示特性を実現するための、2,2′-ビピリジン-4,4′-ジカルボン酸リガンドで修飾した CsPbBr3 ペロブスカイトナノ結晶: この論文では、ディスプレイ用途の CsPbBr3 ペロブスカイトナノ結晶の光学特性を改善するために、2,2′-ビピリジン-4,4′-ジカルボン酸を使用する方法について検討しています(Kumar et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550566-VAR:
550566-BULK:
550566-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bo Zheng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(30), E3987-E3996 (2015-06-28)
New dyads consisting of a strongly absorbing Bodipy (dipyrromethene-BF2) dye and a platinum diimine dithiolate (PtN2S2) charge transfer (CT) chromophore have been synthesized and studied in the context of the light-driven generation of H2 from aqueous protons. In these dyads
Nathan R Rose et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(22), 7053-7056 (2008-10-24)
The dynamic methylation of histone lysyl residues plays an important role in biology by regulating transcription, maintaining genomic integrity, and by contributing to epigenetic effects. Here we describe a variety of inhibitor scaffolds that inhibit the human 2-oxoglutarate-dependent JMJD2 subfamily
Xiang Huang et al.
The Analyst, 140(17), 6015-6024 (2015-07-21)
An efficient aptasensor was developed in which graphene oxide (GO) was employed as an indicator for both electrochemical impedance spectroscopy and electrochemiluminescence (ECL) signal generation. The aptasensor was fabricated by self-assembling the ECL probe of a thiolated adenosine triphosphate binding
Maxence Urbani et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(45), 16252-16265 (2015-09-12)
The detailed synthesis and characterization of four ruthenium(II) complexes [RuLL'(NCS)2 ] is reported, in which L represents a 2,2'-bipyridine ligand functionalized at the 4,4' positions with benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene derivatives (BDT) and L' is 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid unit (dcbpy) (NCS=isothiocyanate). The reaction conditions
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
550566-1G | 4061832575834 |