742481
Dimethyl 2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylate
≥98.0% (HPLC)
別名:
4,4′-Bis(methoxycarbonyl)-2,2′-bipyridine, 4,4′-Dimethoxycarbonyl-2,2′-bipyridine, NSC 297840, [2,2′-Bipyridine]-4,4′-dicarboxylic acid 4,4′-dimethyl ester
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
組成
carbon, 61.76%
hydrogen, 4.44%
nitrogen, 10.29%
不純物
≤1.0% water
mp
208-212 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12N2O4/c1-19-13(17)9-3-5-15-11(7-9)12-8-10(4-6-16-12)14(18)20-2/h3-8H,1-2H3
InChI Key
HBWBVIDKBKOVEX-UHFFFAOYSA-N
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
742481-100MG:
742481-500MG:
742481-VAR:
742481-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック