Merck
96631
Sigma-Aldrich
ビス(2,2′-ビピリジン)-4′-メチル-4-カルボキシビピリジン-ルテニウムN-スクシンイミジルエステル-ビス(ヘキサフルオロホスフェート)
BioReagent, suitable for fluorescence
別名:
Ru(bpy)2(mcbpy-O-Su-エステル)(PF6)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H29F12N7O4P2Ru
CAS番号:
分子量:
1014.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
形状
powder
蛍光検出
λex 458 nm; λem 628 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.Cc5ccnc(c5)-c6cc(ccn6)C(=O)ON7C(=O)CCC7=O
InChI
1S/C16H13N3O4.2C10H8N2.2F6P.Ru/c1-10-4-6-17-12(8-10)13-9-11(5-7-18-13)16(22)23-19-14(20)2-3-15(19)21;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h4-9H,2-3H2,1H3;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI Key
UQJZJWDQEYXDCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ビス(2,2′-ビピリジン)-4′-メチル-4-カルボキシビピリジン-ルテニウムN-スクシンイミジルエステル-ビス(ヘキサフルオロホスフェート)は以下の用途に使用されています:
  • 外因性発蛍光団であるルテニウム標識薬溶液(RuC)の調製における成分
  • マスサイトメトリーにおけるタンパク質染色
  • ルテニウム(Ru)ゼラチンの合成
  • アプタマー磁気ビーズ電気化学発光(ECL)サンドイッチアッセイに関与する、ストレプトアビジン-Ru(bpy)32+混合物の調製
アミノ酸側鎖アミンのアシル化用のルテニウム錯体の活性化エステル。
特徴および利点
本色素は蛍光寿命が長く(ほぼ500 nsec)、光安定性が高く、水溶性が高く、色素間相互作用や大きなストークシフトがありません。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96631-5MG-BULK:
96631-BULK:
96631-1MG:
96631-5MG:
96631-VAR:
96631-1MG-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synchronicity in composite hydrogels: Belousov--Zhabotinsky (BZ) active nodes in gelatin
Buskohl P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 119(8), 3595-3602 (2015)
CellCycleTRACER accounts for cell cycle and volume in mass cytometry data
Rapsomaniki M, et al.
Nature Communications, 9(1), 632-632 (2018)
Fluorometric enzymatic autoindicating biosensor for H2O2 determination based on modified catalase
Ortega E, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 41, 150-156 (2013)
Zhejian Li et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 35(2), 195-199 (2018-10-10)
A novel gold nanoprobe for a sensitive and simple determination of a prostate-specific antigen (PSA) was designed on the basis of homogeneous detection and a peptide cleavage reaction. The gold nanoprobe (AuNPs-peptide-Ru1) consisted of a specific peptide tagged with a
Preliminary development of a DNA aptamer-magnetic bead capture electrochemiluminescence sandwich assay for brain natriuretic peptide
Bruno J, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 115, 32-38 (2014)