Merck
P64405
Sigma-Aldrich
2,3-ピリジンジカルボン酸無水物
97%
別名:
キノリン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3NO3
CAS番号:
分子量:
149.10
Beilstein:
125111
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2ncccc12
InChI
1S/C7H3NO3/c9-6-4-2-1-3-8-5(4)7(10)11-6/h1-3H
InChI Key
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P64405-100G:
P64405-5G:
P64405-VAR:
P64405-25G:
P64405-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)