Merck
405019
Sigma-Aldrich
2,3-ピラジンジカルボン酸無水物
97%
別名:
フロ[3,4-b]ピラジン-5,7-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2N2O3
CAS番号:
分子量:
150.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2nccnc12
InChI
1S/C6H2N2O3/c9-5-3-4(6(10)11-5)8-2-1-7-3/h1-2H
InChI Key
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405019-BULK:
405019-25G:
405019-VAR:
405019-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)