Merck
540498
Sigma-Aldrich
2,5-ピラジンジカルボン酸二水和物
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
204.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
272-277 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4.2H2O/c9-5(10)3-1-7-4(2-8-3)6(11)12;;/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
InChI Key
GVEVNOSZLMMBOR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
540498-VAR:
540498-1G:
540498-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)