Merck
P56208
Sigma-Aldrich
2,3-ピラジンジカルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2O4
CAS番号:
分子量:
168.11
Beilstein:
147982
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P56208-100G:
P56208-5G:
P56208-25G:
P56208-VAR:
P56208-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)