Merck
720658
Sigma-Aldrich
Furan-2,3-dicarboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O5
CAS番号:
分子量:
156.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
220-225 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-11-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
DNXDYHALMANNEJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720658-BULK:
720658-5G:
720658-VAR:
720658-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)