Merck
537780
Sigma-Aldrich
3-(イソシアナト)プロピル-修飾シリカゲル
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
別名:
イソシアナート-3 修飾シリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
標識化の程度
1.2 mmol/g loading
品質水準
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[SiH2].CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO.H2OSi/c1-2-3-5-4-6;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
InChI Key
VJKPPUHZXUJVKY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
第一級および第二級のアミンとアルコ-ルを除去します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
537780-5G:
537780-100G:
537780-25G:
537780-BULK:
537780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)