Merck
518247
Sigma-Aldrich
硝酸サマリウム(III) 六水和物
99.999% trace metals basis
別名:
三硝酸 サマリウム(III)·6水和物, 三硝酸サマリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm(NO3)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
444.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
不純物
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI Key
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
518247-25G:
518247-VAR:
518247-BULK:
518247-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)