Merck
12479
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 230-400 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
グレード
technical grade (w/ Ca, ~0.1%)
品質水準
詳細
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
for preparative liquid chromatography
形状
powder
組成
Ca, 0.1-0.3%
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
230-400 mesh
40-63 μm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silica gel, highly porous textured matrix are generally used for synthesis of adsorbents. They are corpuscular in structure. Silica surface possess a layer of hydroxyl groups and adsorbed water molecules, which can be removed by drying at high temperature or even by treatment with suitable reagents. Silica gel surface plays important role in catalysis, chemical separation and microelectronic fabrications.
アプリケーション
  • Silica gel was used on glass plates for preparative TLC and on aluminium sheets for analytical TLC.
  • Silica gel was used in vacuum chromatography and TLC.
  • Silica gel was used in column chromatography.
アナリシスノート
不溶物と微量のプロセス残留物が含まれることがあります。使用前に溶媒で洗浄する必要があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12479-5KG:
12479-25KG:
12479-VAR:
12479-BULK:
12479-500G:
12479-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
シリカゲル high-purity grade (puriss), pore size 60 Å, 70-230 mesh, for column chromatography
Supelco
60740
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
Supelco
236845
シリカゲル
シリカゲル for column chromatography, 60
Supelco
89943
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
236772
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
Supelco
60741
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 643), pore size 150 Å, 200-425 mesh
Supelco
236810
シリカゲル
S Jayaraman et al.
Chemosphere, 44(2), 181-191 (2001-07-11)
In this study, we compared microwave solvent extraction (MSE) to conventional methods for extracting organic contaminants from marine sediments and tissues with high and varying moisture content. The organic contaminants measured were polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, chlorinated pesticides, and polycyclic
Bioactive properties of wild blueberry fruits
Smith, M. A. L., et al
Journal of Food Science, 65, 352-356 (2000)
The surface structure of silica gel
Peri, J. B., and A. L. Hensley Jr.
The Journal of Physical Chemistry, 72, 2926-2933 (1968)
Proton NMR study of dehydration of the silica gel surface
Bronnimann
Journal of the American Chemical Society, 110, 2023-2026 (1988)
MODIFIED AND UNMODIFIED SILICA GEL USED FOR HEAVY METAL IONS REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS
Tzvetkova, P., and R. Nickolov.
Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 47, 498-504 (2012)