Merck
236845
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
シリカゲル, high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
グレード
high-purity grade (Davisil Grade 646)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Davisil®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
300 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
250-500 μm
35-60 mesh
ポアサイズ
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pH
7.0 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium (III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation leading to form uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.
法的情報
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236845-1KG:4548173932149
236845-VAR:
236845-100G:4548173932132
236845-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
シリカゲル high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60736
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 90Å, 70-230 mesh, for column chromatography
Supelco
60745
シリカゲル
シリカゲル Davisil® grade 22, pore size 60 Å, 60-200 mesh
Supelco
343323
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
391484
シリカゲル
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)