Merck
391484
Supelco
シリカゲル
high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
グレード
high-purity grade (7734)
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
EMD Millipore®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
550 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
63-200 μm
70-230 mesh
ポアサイズ
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカゲルは、コロイド状シリカの硬い3Dネットワークです。 チーグラー・ナッタ触媒の活性チタン(III)中心の担体としてみ使用されています。シリカゲルにより、粒子サイズ分布が狭くかさ密度の高い均一なポリマー粒子が形成される制御された断片化が可能になります。 シリカゲルは以下のように分類されます:
a. アクアゲル - 孔に水が充填されています
b. キセロゲル - 蒸発プロセスにより孔の中の水相が除去されます
c. エアロゲル - 超臨界抽出により溶媒が除去されます
アプリケーション
シリカゲルは、クロマトグラフィーにより化合物を分離するための吸着剤として使用されました。 MCM-41タイプのメソポーラス吸着剤の比較に使用されました。
以下の合成で使用される可能性があります:
  • シリカゲル固定化ジチオアセタール誘導体。
  • 9-フルオレニルメチルオキシカルボニルアミノ保護基を除去するためのピペラジノシリカ試薬。
  • ポリシロキサン・シリカハイブリッド。
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 130-270 mesh, for column chromatography
Supelco
288608
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
236772
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Supelco
236799
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
Supelco
236845
シリカゲル
シリカゲル high purity, 90Å, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60746
シリカゲル
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
シリカゲル
Piperazino-functionalized silica gel as a deblocking-scavenging agent for the 9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-protecting group.
Carpino LA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(5), 666-669 (1983)
Branched functionalised polysiloxane-silica hybrids for immobilisation of catalysts.
Rozga-Wijas, K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(9), 2301-2310 (2003)
Nonlinear absorption properties of some 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25-octaalkylphthalocyanines and their metallated derivatives.
Auger A, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(5), 1042-1047 (2003)
Silica gel-immobilized-dithioacetal derivatives as potential solid phase extractors for mercury (II).
Mahmoud ME and Gohar GA.
Talanta, 51(1), 77-87 (2000)
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.