Merck
499412
Sigma-Aldrich
2-Thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrSZn
CAS番号:
分子量:
228.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.973 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.BrH.Zn/c1-2-4-5-3-1;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
KBBMRTYVFOYNIW-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Thienylzinc bromide can be used as:
  • A starting material in the synthesis of heteroaryl sulfonamides by reacting with 2,4,6-trichlorophenyl chlorosulfate.
  • A substrate in the synthesis of naphthacenodithiophene derived polymers, which are used in transistor and solar cell devices.
  • An intermediate in the preparation of isoquinoline derived AICARFT inhibitors.
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.78 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499412-BULK:
499412-VAR:
499412-50ML:4548173163918
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naphthacenodithiophene based polymers-new members of the acenodithiophene family exhibiting high mobility and power conversion efficiency
Knall A-C, et al.
Advances in Functional Materials, 26(38), 6961-6969 (2016)
Discovery of N-(6-Fluoro-1-oxo-1, 2-dihydroisoquinolin-7-yl)-5-[(3 R)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl] thiophene-2-sulfonamide (LSN 3213128), a Potent and Selective Nonclassical Antifolate Aminoimidazole-4-carboxamide Ribonucleotide Formyltransferase (AICARFT) Inhibitor Effective at Tumor Suppression in a Cancer Xenograft Model
Fales KR, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 60(23), 9599-9616 (2017)