Merck
499404
Sigma-Aldrich
2-チアゾリル亜鉛ブロミド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2BrNSZn
CAS番号:
分子量:
229.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.992 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]c1nccs1
InChI
1S/C3H2NS.BrH.Zn/c1-2-5-3-4-1;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
WTQFGZNAHGOFCU-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-6.2 °F
引火点(℃)
-21.2 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499404-50ML:4548173163901
499404-VAR:
499404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)