Merck
160474
Sigma-Aldrich
2-ブロモチアゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2BrNS
CAS番号:
分子量:
164.02
Beilstein:
105724
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.593 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
密度
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1nccs1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI Key
RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-ブロモチアゾールは、5-アザインドールと7-アザインドールをN-アリール化するために使用されました。 2-ブロモチアゾールは、以下の化合物の合成における開始試薬としても使用されました:
  • 銅触媒シアノ化を介した2-シアノチアゾール
  • 2,4,5-三置換チアゾール
  • 新しい電子不足縮合ピロロ[3,2-d:4,5-d′]ビスチアゾール
  • 3-(2′-チアゾール)インドール
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup - does not flash
引火点(℃)
closed cup - does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
160474-5G:
160474-VAR:
160474-BULK:
160474-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cora Dunst et al.
The Journal of organic chemistry, 76(16), 6972-6978 (2011-07-09)
A general method for the synthesis of 2,4,5-trisubstituted thiazoles has been developed. Starting from commercially available 2-bromothiazole, successive metalations using TMPMgCl·LiCl or TMP(2)Zn·2MgCl(2)·2LiCl lead to the corresponding magnesated or zincated thiazoles which readily react with various electrophiles providing highly functionalized
Tetrahedron Letters, 48, 4831-4831 (2007)
Synlett, 555-555 (2007)
Mohammed Al-Hashimi et al.
Organic letters, 12(23), 5478-5481 (2010-11-12)
The synthesis of a novel electron-deficient fused pyrrolo[3,2-d:4,5-d']bisthiazole is reported from 2-bromothiazole. This was copolymerized with thiophene, selenophene, thienothiophene, and bithiophene by microwave-assisted Stille polycondensation. The resulting polymers exhibited small optical band gaps combined with low-lying HOMO energy levels and
Synthesis of camalexin and related phytoalexins.
Ayer WA, et al.
Tetrahedron, 48(14), 2919-2924 (1992)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
S910864-1EA
160474-25G4061838346353
160474-5G4061838745590