Merck
B74372
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-ニトロチアゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3HBrN2O2S
CAS番号:
分子量:
209.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
不純物
<2% acetic acid
mp
85-88 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBrN2O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H
InChI Key
ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B74372-VAR:
B74372-5G:
B74372-1G:
B74372-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)