Merck
493139
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H13CON(CH3)C6H5
CAS番号:
分子量:
136.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
屈折率
n20/D 1.56 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
mp
8-13 °C (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][13C](=O)N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3/i7+1
InChI Key
JIKUXBYRTXDNIY-CDYZYAPPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
493139-VAR:
493139-BULK:
493139-500MG:
試験成績書(COA)