Merck
261696
Sigma-Aldrich
メチルフェニルスルホキシド
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SOC6H5
CAS番号:
分子量:
140.20
Beilstein:
1904976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
フォーム
crystals
屈折率
n20/D 1.5775 (lit.)
bp
139-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
官能基
sulfoxide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
R)-メチルフェニルスルホキシドは、重要な医薬中間体です
アプリケーション
メチルフェニルスルホキシドは、以下の合成に使用されます:
  • 有用な標識シントンである、同位体標識された1,3-ジチアン
  • ネルフィナビル、強力なHIVプロテアーゼ阻害剤
  • スルホキシイミン および溶媒-水分配に関する研究
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
261696-5G:
261696-VAR:
261696-BULK:
261696-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aldrichimica Acta, 18, 3-3 (1985)
M H Abraham et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(8), 1085-1100 (1994-08-01)
A general linear solvation energy equation has been used to analyze published partition coefficients in the systems water-octanol (613 solutes), water-hexadecane (370 solutes), water-alkane (200 solutes), and water-cyclohexane (170 solutes). The descriptors used in the equation are R2, an excess
Sadagopan Raghavan et al.
The Journal of organic chemistry, 75(2), 498-501 (2009-12-17)
An asymmetric synthesis of nelfinavir is described starting from acrolein and (S)-methyl phenyl sulfoxide. The key features include (a) stereoselective preparation of a beta-protected amino-gamma,delta-unsaturated sulfoxide by the reaction of an alpha-sulfinyl carbanion with an unsaturated t-butyl sulfinylimine, (b) stereoselective
Nathalie Sauvonnet et al.
The Journal of cell biology, 168(1), 155-163 (2004-12-30)
Endocytosis is critical for many cellular functions. We show that endocytosis of the common gammac cytokine receptor is clathrin independent by using a dominant-negative mutant of Eps15 or RNA interference to knock down clathrin heavy chain. This pathway is synaptojanin
T Egawa et al.
The Journal of biological chemistry, 275(45), 34858-34866 (2000-08-18)
Reaction of ferric native myoglobin (Mb) with hydrogen peroxide (H(2)O(2)) was studied by the aid of stopped-flow rapid-scan spectrophotometry. In contrast to the results in previous studies where compound I was reported to be undetectable, both sperm whale and horse