481858
メチルp-トリルスルホキシド
97%
別名:
(±)-Methyl p-toluene sulfoxide, (±)-p-Tolyl methyl sulfoxide, 1-Methanesulfinyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(methylsulfinyl)benzene, 4-(Methylsulfinyl)toluene, 4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 4-Toluene methyl sulfoxide, Methyl 4-methylphenyl sulfoxide, p-Methylphenyl methyl sulfoxide, p-Tolyl methyl sulfoxide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
bp
113-114 °C/2 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
官能基
sulfoxide
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3
InChI Key
FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
481858-BULK:
481858-VAR:
481858-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック